Läs mer
Dimethenamid, TRC
Produktkod. 17998879
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17998879 100 mg
17948899 10 mg
17938159 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17998879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460580100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87674-68-8
Molekylformel C12 H18 Cl N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 275.79
Synonym 2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide, Dimethenamid, Fieldstar, Frontier, SAN 582, SAN 582H
IUPAC-namn 2-kloro-N-(2,4-dimetyltiophen-3-yl)-N-(1-metoxipropan-2-yl)acetamid
LEDER COCC(C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethenamid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
Formel vikt 275.0747