Läs mer
Dimethenamide-P, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethenamid-P |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/t9-/m0/s1 |
| Formel vikt | 275.0747 |