Läs mer
Dimethindene Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimetindene maleate |
| CAS | 3614-69-5 |
| Molekylformel | C20 H24 N2 . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Dimetindene maleate, N,N-Dimethyl-2-[3-[(RS)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl]ethanamine (Z)-butenedioate, 1H-Indene-2-ethanamine, N,N-dimethyl-3-[1-(2-pyridinyl)ethyl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 1H-Indene-2-ethanamine, N,N-dimethyl-3-[1-(2-pyridinyl)ethyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[1-[2-(dimethylaminoethyl)inden-3-yl]ethyl]-, maleate (6CI), Pyridine, 2-[1-[2-[2-(dimethylamino)ethyl]inden-3-yl]ethyl]-, maleate (1:1) (7CI,8CI), 2-[1-[2-(2-Dimethylaminoethyl)inden-3-yl]ethyl]pyridine maleate, Dimethinden maleate, Dimethindene maleate, Dimethpyrindene maleate, Fenistil, Fenistil-retard, Fenostil, Forhistal maleate, NSC 107677, Su-6518 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2.C4H4O4/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2)3)14-16-8-4-5-9-18(16)20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CC(C1=C(CCN(C)C)Cc2ccccc12)c3ccccn3.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;N,N-dimethyl-2-[3-(1-pyridin-2-ylethyl)-1H-inden-2-yl]ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.49 |
| Formel vikt | 408.2049 |