Läs mer
Dimethipin 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326668
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326668 1 ml
1 options
Produktkod. 30326668 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010367ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethipin
CAS 55290-64-7
Analyt- eller komponentnamn Dimethipin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H10 O4 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H10O4S2/c1-5-6(2)12(9,10)4-3-11(5,7)8/h3-4H2,1-2H3
LEDER CC1=C(C)S(=O)(=O)CCS1(=O)=O
IUPAC-namn 5,6-dimethyl-2,3-dihydro-1,4-dithiine 1,1,4,4-tetraoxide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 210.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 210.0021 g/mol