Läs mer
Dimetisoquinhydroklorid, TRC
Produktkod. 17901435
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
17901435 10 mg
1 options
Produktkod. 17901435 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46047510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethisoquin Hydrochloride
CAS 2773-92-4
Molekylformel C17 H24 N2 O . Cl H
Kvantitet 10 mg
Synonym Quinisocaine Hydrochloride, Ethanamine, 2-[(3-butyl-1-isoquinolinyl)oxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[(3-butyl-1-isoquinolinyl)oxy]-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Isoquinoline, 3-butyl-1-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, hydrochloride (6CI,7CI), Isoquinoline, 3-butyl-1-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, monohydrochloride (8CI), 1-(β-Dimethylaminoethoxy)-3-n-butylisoquinoline hydrochloride, 3-Butyl-1-(2-dimethylaminoethoxy)isoquinoline hydrochloride, Chinisocaine hydrochloride, Dimethisoquin hydrochloride, Isochinol, Pruralgin, Quinisocaine hydrochloride, Quotane, Quotane hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-4-5-9-15-13-14-8-6-7-10-16(14)17(18-15)20-12-11-19(2)3;/h6-8,10,13H,4-5,9,11-12H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CCCCc1cc2ccccc2c(OCCN(C)C)n1
IUPAC-namn 2-(3-butylisokinolin-1-yl)oxy-N,N-dimetylethanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 308.85
Formel vikt 308.1655