Läs mer
Dimethisterone, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethisterone |
| CAS | 79-64-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dimethisterone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H32 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Androst-4-en-3-one, 17β-hydroxy-6α-methyl-17-(1-propynyl)- (7CI,8CI), Testosterone, 6α-methyl-17-(1-propynyl)- (6CI), 17β-Hydroxy-6α-methyl-17-(1-propynyl)androst-4-en-3-one, 6α,21-Dimethyl-17-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-en-3-one, 6α,21-Dimethylethisterone, 6α-Methyl-17-(1-propynyl)testosterone, 6α-Methyl-17α-propynyltestosterone, Dimethiderome, Dimethisteron, Dimethisterone, Lutogan, P-5048, Secrosteron, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-6-methyl-17-(1-propynyl)-, (6α,17β)- |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O2/c1-5-9-23(25)12-8-19-17-13-15(2)20-14-16(24)6-10-21(20,3)18(17)7-11-22(19,23)4/h14-15,17-19,25H,6-8,10-13H2,1-4H3/t15-,17+,18-,19-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Visa mer |