Läs mer
Dimethoat 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323637
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323637 1 ml
1 options
Produktkod. 30323637 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010335ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethoate
CAS 60-51-5
Analyt- eller komponentnamn Dimethoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H12 N O3 P S2
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl S-[2-(methylamino)-2-oxoethyl] ester, Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl S-(methylcarbamoylmethyl) ester (6CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 2-mercapto-N-methylacetamide (8CI), 8014 Bis HC, Aadimethoal, Agrithoate 40EC, American Cyanamid 12,880, BI 58, Bi 58 Nowy, Bi 58 Nowy 400EC, CL 12880, Cerox, Chloromezyl, Cygon, Cygon 2E, Cygon 400, Cygon 4E, Cygon Insecticide, Danadim, Daphene, De-fend, Dimate, Dimate (insecticide), Dimethoate, Dimeton, Dimevur, Dimezyl, Dimezyl 400EC, Ditimur 40, Dudu Ethoate, ENT 24650, Experimental Insecticide 12880, FIP, Fosfatox R, Fosfotox, Fosfotox R, Fosfotox R 35, Fostion MM, Laition, Lurgo, O,O-Dimethyl S-(N-methylcarbamoylmethyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, PEI 75, Perfekthion, Perfekthion S, Phosphamid, Phosphamide, Racusan, Rogor, Rogor 20L, Rogor 40, Rogor L, Rogor P, Roxion, S-Methylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate, Sinoratox, Sistemin, Super Ethoate, Systemin, Systemin (pesticide), Systoate, Tafgor 40EC, Tara, Tara 909, Tiomet
InChI formel InChI=1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
LEDER CNC(=O)CSP(=S)(OC)OC
IUPAC-namn 2-dimetoxyfosfinotylsulfanyl-N-metylacetamid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 229.26
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 228,9996 g/mol