Läs mer
Dimethoate-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethoate D6 (O,O-dimethyl-D6) |
| CAS | 1219794-81-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 2H6 H6 N O3 P S2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | O,O-Di(methyl-d3) S-[2-(methylamino)-2-oxoethyl] phosphorodithioate, Dimethoate-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])[2H])SCC(=O)NC |
| IUPAC-namn | 2-[bis(trideuteriomethoxy)phosphinothioylsulfanyl]-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.29 |
| Visa mer |