Läs mer
Dimethocaine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30370405
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30370405 10 mg
1 options
Produktkod. 30370405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46054510MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethocaine (hydrochloride)
CAS 553-63-9
Molekylformel C16 H26 N2 O2 . Cl H
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-Propanol, 3-(diethylamino)-2,2-dimethyl-, 1-(4-aminobenzoate), hydrochloride (1:1), 1-Propanol, 3-(diethylamino)-2,2-dimethyl-, 4-aminobenzoate (ester), monohydrochloride (9CI), 1-Propanol, 3-(diethylamino)-2,2-dimethyl-, p-aminobenzoate (ester), monohydrochloride (8CI), 1-Aminobenzoyl-2,2-dimethyl-3-diethylaminopropanol hydrochloride, 3-Diethylamino-2,2-dimethylpropyl p-aminobenzoate hydrochloride, Diethylaminoneopentyl alcohol hydrochloride p-aminobenzoate, Dimethocaine hydrochloride, Larocaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O2.ClH/c1-5-18(6-2)11-16(3,4)12-20-15(19)13-7-9-14(17)10-8-13;/h7-10H,5-6,11-12,17H2,1-4H3;1H
LEDER Cl.CCN(CC)CC(C)(C)COC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn [3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl] 4-aminobenzoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 314.85
Formel vikt 314.1761