Läs mer
Dimethomorph, TRC
Produktkod. 30041345
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041345 1 g
30005694 10 g
18032630 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4605301G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110488-70-5
Molekylformel C21 H22 Cl N O4
Molekylvikt (g/mol) 387.86
Synonym Morpholine, 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]- (9CI), 3-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-(4-morpholinyl)-2-propen-1-one, Acrobat, Akrobat, Athlete, CME 151, Dimethomorph, Festival C, Forum, Forum (biocide), Xixianmalin
IUPAC-namn 3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-one
LEDER COc1ccc(cc1OC)C(=CC(=O)N2CCOCC2)c3ccc(Cl)cc3
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Dimethomorph
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H22ClNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3
Formel vikt 387.1237
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.