Läs mer
Dimethoxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethoxane |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-5-4-8(11-6(2)9)12-7(3)10-5/h5,7-8H,4H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 174.0892 |