Läs mer
Dimethoxy(methyl)silane (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethoxy(methyl)silane |
| CAS | 16881-77-9 |
| Molekylformel | C3 H9 O2 Si |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O2Si/c1-4-6(3)5-2/h1-3H3 |
| LEDER | CO[Si](C)OC |
| IUPAC-namn | dimethoxy(methyl)silicon |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.188 |
| Formel vikt | 105.037 |