Läs mer
Dimetoxidimetylsilan, 95+%, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10595290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10595290 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
10527020 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10595290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351530010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1112-39-6 | C4H12O2Si | 120.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1112-39-6
Molekylformel C4H12O2Si
Molekylvikt (g/mol) 120.22
MDL-nummer MFCD00025691
InChI-nyckel JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
PubChem CID 66187
IUPAC-namn dimetoxidimetylsilan
LEDER CO[Si](C)(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethoxydimethylsilane
Smältpunkt -80.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8650g/mL, 0.865
Kokpunkt 81.0°C to 82.0°C
Flampunkt −8°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel (CH3)2Si(OCH3)2
Brytningsindex 1.3690 to 1.3710
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts with water to form methanol
Formel vikt 120.23
Procent renhet 95+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethoxydimethylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.