Läs mer
Dimethoxydimethylsilane, 97%
Produktkod. 11489882
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489882 25 g 25g
11499882 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489882 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12025.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1112-39-6 | C4H12O2Si | 120.22 g/mol
Det används som silyleringsmedel för dioler. Används som monomer ('byggsten') vid framställning av silikonpolymerer eller silikonhartser, som mellanprodukt (utgångsmaterial) vid framställning av andra organiska kiselämnen. Används även i icke-metallisk ytbehandling för att förbättra ytornas vidhäftningsegenskaper. Används i tätningsmedel, i silikonpolymerpreparat (för framställning av elastomerer), i formtillverkning, i halvledartillverkning, som laboratoriekemikalie i forsknings- och utvecklingsaktiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används som silyleringsmedel för dioler. Används som monomer ('byggsten') vid framställning av silikonpolymerer eller silikonhartser, som mellanprodukt (utgångsmaterial) vid framställning av andra organiska kiselämnen. Används även i icke-metallisk ytbehandling för att förbättra ytornas vidhäftningsegenskaper. Används i tätningsmedel, i silikonpolymerpreparat (för framställning av elastomerer), i formtillverkning, i halvledartillverkning, som laboratoriekemikalie i forsknings- och utvecklingsaktiviteter.
Löslighet Kontakt med
vatten frigör en brandfarlig alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt. Skydda mot elektrostatiska laddningar. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1112-39-6
Molekylformel C4H12O2Si
Molekylvikt (g/mol) 120.22
MDL-nummer MFCD00025691
InChI-nyckel JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
PubChem CID 66187
IUPAC-namn dimetoxidimetylsilan
LEDER CO[Si](C)(C)OC
Specifikationer
Kokpunkt 81°C to 82°C
Kemiskt namn eller material Dimethoxydimethylsilane
Smältpunkt -80°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1733694
Flampunkt −8°C (17°F)
Löslighetsinformation Contact with water releases a flammable alcohol.
Formel vikt 120.22
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.371
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.867
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.