Läs mer
Dimetoxidifenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386756
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386756 50 g 50g
11396756 250 g 250g
11306766 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04031.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6843-66-9 | C14H16O2Si | 244.365 g/mol
Reagens för framställning av difenylsilylenderivat av dioler genom utbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6843-66-9
Molekylformel C14H16O2Si
Molekylvikt (g/mol) 244.365
MDL-nummer MFCD00025690
InChI-nyckel AHUXYBVKTIBBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyldimethoxysilane, silane, dimethoxydiphenyl, dimethoxy diphenyl silane, unii-02qb6788gc, benzene, 1,1'-dimethoxysilylene bis, diphenyldimethoxy silane, diphenyldimethoxylsilicane, diphenyl dimethoxy silane, dimethoxy-di phenyl silane, acmc-1bc5s
PubChem CID 81284
IUPAC-namn dimetoxi(difenyl)silan
LEDER CO[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OC
Specifikationer
Kokpunkt 160°C to 162°C (15mmHg)
Kemiskt namn eller material Dimethoxydiphenylsilane
Kvantitet 50 g
Beilstein 2940458
Flampunkt 121°C (249°F)
Formel vikt 244.37
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.542
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.079
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.