Läs mer
Dimetoximetan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Används för att skydda dioler som deras metylenacetaler, med TMS-OTf/2,6-lutidin:
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,6-lutidin:
Löslighet Lösligt i
vatten 20 °C 330g/L.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt/vatten och syror. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethoxymethane |
| Smältpunkt | -105°C |
| Densitet | 0.863 |
| Kokpunkt | 41°C to 42°C |
| Flampunkt | −17°C (1°F) |
| Linjär formel | CH3OCH2OCH3 |
| Brytningsindex | 1.3545 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN1234 |
| Beilstein | 1697025 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Dimethoxymethane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethoxymethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.