Läs mer
Dimetoximetan, 98 %
Produktkod. 11499932
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499932 2500 mL 2500ml
11354489 100 mL 100ml
11489932 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499932 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12055.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-87-5 | C3H8O2 | 76,095 g/mol
Används för att skydda dioler som deras metylenacetaler, med TMS-OTf/2,6-lutidin:
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Används för att skydda dioler som deras metylenacetaler, med TMS-OTf/
2,6-lutidin:
Löslighet Lösligt i
vatten 20 °C 330g/L.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt/vatten och syror. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-87-5
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
MDL-nummer MFCD00008495
InChI-nyckel NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
IUPAC-namn dimetoximetan
LEDER COCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethoxymethane
Smältpunkt -105 °C
Densitet 0.863
Kokpunkt 41 °C till 42 °C
Flampunkt −17 °C (1 °F)
Linjär formel CH3OCH2OCH3
Brytningsindex 1.3545
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1234
Beilstein 1697025
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,6012
Löslighetsinformation Löslig i vatten, 20 °C, 330 g/L.
Formel vikt 76.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.