Läs mer
Dimetoximetan, 99,5+%
Produktkod. 10264570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10264570 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10498250 1 L Glasflaska 1 L
10073563 25 L Metall trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10264570 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115560025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 109-87-5 | C3H8O2 | 76,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-87-5
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.09
MDL-nummer MFCD00008495
InChI-nyckel NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
IUPAC-namn dimetoximetan
LEDER COCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethoxymethane
Smältpunkt -105,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 41,0 °C till 42,0 °C
Flampunkt −18 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2(OCH3)2
Brytningsindex 1,3525 till 1,3545
Kvantitet 2.5 L
Fieser 01,671; 02,271; 06,374; 07,115
Merck Index 15, 6086
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 32,3 g/100 ml (16 °C). Andra lösligheter: blandbar med alkohol, eter, oljor, kolväten, blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedelen, mycket löslig i aceton, bensen
Viskositet 3,25 mPa (20 °C)
Formel vikt 76.09
Procent renhet 99.5+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethoxymethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.