Läs mer
Dimethoxymethane, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10325800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10325800 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10325800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/3400/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 109-87-5
Smältpunkt -105°C
Färg Colorless
Kokpunkt 41°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C3H8O2
MDL-nummer 8495
Kvantitet 500 mL
Synonym methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
InChI-nyckel NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCOC
IUPAC-namn dimethoxymethane
Molekylvikt (g/mol) 76.095
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
Formel vikt 76.09g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethoxymethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.