Läs mer
Dimethoxymethane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16389207 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16389207 1 mL
1 options
Produktkod. 16389207 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1580
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Dimethoxymethane109-87-51000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethoxymethane
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 109-87-5, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C3H8O2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCOC
IUPAC-namn dimethoxymethane
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 76.095
PubChem CID 8020
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:48341
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only