Läs mer
Dimetoximetan, TRC
Produktkod. 30371919
Change view
Kvantitet:
1 L
Produktkod. Kvantitet
30371919 1 L
1 options
Produktkod. 30371919 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4604551L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethoxymethane
CAS 109-87-5
Molekylformel C3 H8 O2
Kvantitet 1 L
Synonym 1,1-Dimethoxymethane, 2,4-Dioxapentane, Anesthenyl, Bis(methoxy)methane, Dimethyl formal, Formal, Formaldehyde dimethyl acetal, Formaldehyde methyl ketal, Methoxymethyl methyl ether, Methylal, Methylene dimethyl ether, Methylene glycol dimethyl ether, ODS
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
LEDER COCOC
IUPAC-namn dimetoximetan
Molekylvikt (g/mol) 76.09
Formel vikt 76.0524