Läs mer
Dimetoximetan, TRC
Produktkod. 30377927
Change view
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. Kvantitet
30377927 250 mL
1 options
Produktkod. 30377927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460455250ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethoxymethane
CAS 109-87-5
Molekylformel C3 H8 O2
Kvantitet 250 mL
Synonym 1,1-Dimethoxymethane, 2,4-Dioxapentane, Anesthenyl, Bis(methoxy)methane, Dimethyl formal, Formal, Formaldehyde dimethyl acetal, Formaldehyde methyl ketal, Methoxymethyl methyl ether, Methylal, Methylene dimethyl ether, Methylene glycol dimethyl ether, ODS
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
LEDER COCOC
IUPAC-namn dimetoximetan
Molekylvikt (g/mol) 76.09
Formel vikt 76.0524