Läs mer
Dimethoxymethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 97%
Produktkod. 11344026
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344026 5 g 5g
11358376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17292.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 358-67-8 | C6H13F3O2Si | 202.248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 358-67-8
Molekylformel C6H13F3O2Si
Molekylvikt (g/mol) 202.248
MDL-nummer MFCD00053175
InChI-nyckel DIJRHOZMLZRNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethoxy methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl methyldimethoxysilane, 3,3,3-trifluoropropylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethoxy-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1cm60, 3,3,3-trifluoropropyldimethoxy methyl silane, methyl 3,3,3-trifluoropropyl dimethoxysilane, silane,dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl
PubChem CID 67751
IUPAC-namn dimetoxi-metyl-(3,3,3-trifluorpropyl)silan
LEDER CO[Si](C)(CCC(F)(F)F)OC
Specifikationer
Kokpunkt 85°C (150mmHg)
Kemiskt namn eller material Dimethoxymethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1753237
Flampunkt 58°C (136°F)
Formel vikt 202.25
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.3576
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.1
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.