Läs mer
Dimethoxymethylvinylsilane, 97%
Produktkod. 11348915
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348915 25 g 25g
11338915 5 g 5g
11358915 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14035.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16753-62-1 | C5H12O2Si | 132.234 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16753-62-1
Molekylformel C5H12O2Si
Molekylvikt (g/mol) 132.234
MDL-nummer MFCD00129170
InChI-nyckel ZLNAFSPCNATQPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethylvinylsilane, dimethoxy methyl vinyl silane, silane, ethenyldimethoxymethyl, ethenyldimethoxymethylsilane, methyldimethoxyvinylsilane, vinyl methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl vinylsilane #, methylvinyldimethoxysilane
PubChem CID 85589
IUPAC-namn etenyl-dimetoxi-metylsilan
LEDER CO[Si](C)(C=C)OC
Specifikationer
Kokpunkt 102°C to 104°C
Kemiskt namn eller material Dimethoxymethylvinylsilane
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 3043765
Flampunkt 5°C (41°F)
Formel vikt 132.23
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.395
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.889
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.