Läs mer
Dimethoxymethylvinylsilane, 97%
Produktkod. p-7046349
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11338915
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14035.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 16753-62-1 | C5H12O2Si | 132.234 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16753-62-1
Molekylformel C5H12O2Si
Molekylvikt (g/mol) 132.234
MDL-nummer MFCD00129170
InChI-nyckel ZLNAFSPCNATQPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethylvinylsilane, dimethoxy methyl vinyl silane, silane, ethenyldimethoxymethyl, ethenyldimethoxymethylsilane, methyldimethoxyvinylsilane, vinyl methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl vinylsilane #, methylvinyldimethoxysilane
PubChem CID 85589
IUPAC-namn etenyl-dimetoxi-metylsilan
LEDER CO[Si](C)(C=C)OC
Specifikationer
Kokpunkt 102°C to 104°C
Kemiskt namn eller material Dimethoxymethylvinylsilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 3043765
Flampunkt 5°C (41°F)
Formel vikt 132.23
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.395
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.889
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.