missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimethrin, TRC

Produktkod. 30009657
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009657 100 mg
30006387 10 mg
30008984 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD303035100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70-38-2
Molekylformel C19 H26 O2
Molekylvikt (g/mol) 286.41
Synonym Chrysanthemummonocarboxylic acid, 2,4-dimethylbenzyl ester (6CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (2,4-dimethylphenyl)methyl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, 2,4-dimethylbenzyl ester (7CI,8CI), 2,4-Dimethylbenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate, 2,4-Dimethylbenzyl chrysanthemumate, Chrysanthemumic acid 2,4-dimethylbenzyl ester, Dimethrin, Dimetrin, ENT 21,170, NSC 15731
IUPAC-namn (2,4-dimethylphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
LEDER CC(=CC1C(C(=O)OCc2ccc(C)cc2C)C1(C)C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimethrin
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-12(2)9-16-17(19(16,5)6)18(20)21-11-15-8-7-13(3)10-14(15)4/h7-10,16-17H,11H2,1-6H3
Formel vikt 286.1933
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.