missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimethyl-1,1,1-d3-amine HCl, CDN

Produktkod. 30311451
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30311451 0.25 g -
30325920 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30311451 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND25440.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimethylamine methyl-d3 hydrochloride
CAS 120033-84-3
Molekylformel C2 2H3 H4 N . Cl H
Kvantitet 0.25 g
InChI formel InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1 H/i1D3;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NC
IUPAC-namn 1,1,1-trideuterio-N-methylmethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 84.56
Formel vikt 84.0534 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.