missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimethyl-1,1,1-d3-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethylamine methyl-d3 hydrochloride |
| CAS | 120033-84-3 |
| Molekylformel | C2 2H3 H4 N . Cl H |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1 H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NC |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trideuterio-N-methylmethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.56 |
| Formel vikt | 84.0534 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?