Läs mer
Dimethyl-1,1,1-d3 Sulfide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Sulfide-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 12-9-4752 |
| Molekylformel | C2 D3 H3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methane-d3, (methylthio)- (9 CI), (Methyl sulfide)-1,1,1-d3 (7 CI, 8 CI), Methyl perdeuteromethyl sulfide, Methyl trideuteriomethyl sulfide, Trideuteromethyl methyl sulfide, Dimethyl Sulfide-D3 (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])SC |
| IUPAC-namn | trideuterio(methylsulfanyl)methane |
| Molekylvikt (g/mol) | 65.1525 |
| Formel vikt | 65.0379 g/mol |
| Visa mer |