Läs mer
Dimetyl 1,3-acetondikarboxylat, 97 %
Produktkod. 10560741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10560741 25 g Glasflaska 25g
10744031 100 g Glasflaska 100g
11975101 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10560741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115700250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 1830-54-2 | C7H10O5 | 174,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1830-54-2
Molekylformel C7H10O5
Molekylvikt (g/mol) 174.15
MDL-nummer MFCD00008462
InChI-nyckel RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
PubChem CID 74591
LEDER COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Smältpunkt 16,0 °C till 17,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Kokpunkt 237,0 °C till 241,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3O2CCH2COCH2CO2CH3
Brytningsindex 1,4430 till 1,4450
Kvantitet 25 g
Beilstein 03,79
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 120 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olöslig med ligroin och cyklohexan, löslig i kloroform och etylacetat, löslig i aceton, metanol, 143 g/L 1 n naoh, 165 g/L 10 % ättiksyra
IUPAC-namn dimetyl-3-oxopentandioat
Formel vikt 174.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.