Läs mer
Dimetyl-1,3-acetondikarboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 174.0528 |