Läs mer
Dimetyl 1,4-cyklohexanedion-2,5-dikarboxylat, 99+%
Produktkod. 11446916
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446916 500 g 500g
11426916 25 g 25g
11436916 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24008.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6289-46-9 | C10H12O6 | 228,20 g/mol
Dimetyl-1,4-cyklohexandion-2,5-dikarboxylat används vid framställning av pigment som pigmentrött 122 och pigmentviolett 19. Det kan också reagera med 2,4-diamino-fenol för att få 2,5-bis-(3-amino-4-hydroxi-fenylamino)-cyklohexa-1,4-dien-1,4-dikarboxylsyra-dimetylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dimetyl-1,4-cyklohexandion-2,5-dikarboxylat används vid tillverkning av pigment som pigmentrött 122 och pigmentviolett 19. Det kan också reagera med 2,4-diamino-fenol för att få 2,5-bis-(3-amino-4-hydroxi-fenylamino)-cyklohexa-1,4-dien-1,4-dikarboxylsyra-dimetylester.
Löslighet
Lösligt i vatten 0,0016 g/L.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6289-46-9
Molekylformel C10H12O6
Molekylvikt (g/mol) 228.20
MDL-nummer MFCD00001607
InChI-nyckel MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
PubChem CID 94866
LEDER COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Smältpunkt 152 °C till 156 °C
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten 0,0016 g/L.
IUPAC-namn 1,4-dimetyl-2,5-dioxocyklohexan-1,4-dikarboxylat
Formel vikt 228.2
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.