Läs mer
Dimetyl(1-diazo-2-oxopropyl)fosfonat, TRC
Produktkod. 30371411
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30371411 250 mg
1 options
Produktkod. 30371411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD471815250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonate
CAS 90965-06-3
Molekylformel C5H9N2O4P
Kvantitet 250 mg
Synonym Bestmann-Ohira Reagent, 1-Diazo-1-(dimethyl phosphono)acetone, Bestmann Reagent, Dimethyl (1-Azo-2-oxopropyl)phosphonate, Dimethyl (1-azoacetonyl)phosphonate, Dimethyl (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonate, Dimethyl (acetyldiazomethyl)phosphonate, Ohira-Bestmann Phosphonate Ohira-Bestmann Reagent, Ohira's Reagent, α-Azido-α-(Dimethyl phosphono)acetone
InChI formel InChI=1S/C5H9N2O4P/c1-4(8)5(7-6)12(9,10-2)11-3/h1-3H3
LEDER O=C(C)C(P(OC)(OC)=O)=[N+]=[N-]
Molekylvikt (g/mol) 192.11
Formel vikt 192.03