Läs mer
(-)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-L-tartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-L-tartrate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O6/c1-9(2)14-5(7(10)12-3)6(15-9)8(11)13-4/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m1/s1 |
| Formel vikt | 218.079 |