Läs mer
Dimethyl 2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-pyridine-3,5-dicarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-pyridine-3,5-dic |
| CAS | 122549-42-2 |
| Molekylformel | C21 H24 F N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24FNO4/c1-11(2)18-16(20(24)26-5)15(13-7-9-14(22)10-8-13)17(21(25)27-6)19(23-18)12(3)4/h7-12H,1-6H3 |
| LEDER | COC(=O)c1c(nc(C(C)C)c(C(=O)OC)c1c2ccc(F)cc2)C(C)C |
| IUPAC-namn | dimethyl 4-(4-fluorophenyl)-2,6-di(propan-2-yl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.42 |
| Formel vikt | 373.1689 |