Läs mer
Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate (Nitrophenylpyridine Analogue of Nifedipine), Mikromol™
Beskrivning
Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate (Nitrophenylpyridine Analogue of Nifedipine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 67035-22-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H16 N2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Nifedipine Imp. A (EP), Nifedipine Nitrophenylpyridine Analog, Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrophenylpyridine Analogue of Nifedipine, Nifedipine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3 |
| LEDER | COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Visa mer |