Läs mer
Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate (Nitrosophenylpyridine Analogue of Nifedipine), Mikromol™
Beskrivning
Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate (Nitrosophenylpyridine Analogue of Nifedipine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl-2,6-Dimethyl-4-(2-Nitrosophenyl) Pyridine-3,5-Dicarboxylate |
| CAS | 50428-14-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dimethyl-2,6-Dimethyl-4-(2-Nitrosophenyl) Pyridine-3,5-Dicarboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H16 N2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Nifedipine Imp. B (EP), Nifedipine Nitrosophenylpyridine Analog, Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrosophenylpyridine Analogue of Nifedipine, Nifedipine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3 |
| LEDER | COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2N=O |
| IUPAC-namn | dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Visa mer |