Läs mer
Dimetyl 2,6-pyridindikarboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 2,6-Pyridinedicarboxylate |
| CAS | 5453-67-8 |
| Molekylformel | C9H9NO4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,6-Pyridinedicarboxylic Acid 2,6-Dimethyl Ester, 2,6-Bismethoxycarbonylpyridine, 2,6-Dicarbomethoxypyridine, Dipicolinic Acid Dimethyl Ester, NSC 18855 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(n1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimetylpyridin-2,6-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.17 |
| Formel vikt | 195.0532 |