Läs mer
Dimetyl 2,6-pyridindikarboxylat, TRC
Produktkod. 30375390
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30375390 2.5 g
1 options
Produktkod. 30375390 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4790602.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 2,6-Pyridinedicarboxylate
CAS 5453-67-8
Molekylformel C9H9NO4
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2,6-Pyridinedicarboxylic Acid 2,6-Dimethyl Ester, 2,6-Bismethoxycarbonylpyridine, 2,6-Dicarbomethoxypyridine, Dipicolinic Acid Dimethyl Ester, NSC 18855
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1cccc(n1)C(=O)OC
IUPAC-namn dimetylpyridin-2,6-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 195.17
Formel vikt 195.0532