Läs mer
Dimethyl 2,7-Naphthalenedicarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 2,7-Naphthalenedicarboxylate |
| CAS | 2549-47-5 |
| Molekylformel | C14 H12 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,7-Naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester (7CI,8CI,9CI), 2,7-Dimethyl 2,7-naphthalenedicarboxylate, Dimethyl 2,7-naphthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O4/c1-17-13(15)10-5-3-9-4-6-11(14(16)18-2)8-12(9)7-10/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc2ccc(cc2c1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl naphthalene-2,7-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.243 |
| Formel vikt | 244.074 |