Läs mer
Dimetyl-2-hydroxietylfosfonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10507031 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10507031 5 mL Glasflaska 5ml
10032061 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10507031 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 338160050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54731-72-5
Molekylformel C4H11O4P
Molekylvikt (g/mol) 154.10
MDL-nummer MFCD00043376
InChI-nyckel TZPPDWDHNIMTDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate, dimethyl 2-hydroxyethyl phosphonate, 2-hydroxyethylphosphonic acid dimethyl ester, 2-hydroxyethyl phosphonic acid dimethyl ester, acmc-1ao1t, 2-diethylphosphono ethan-1-ol, tzppdwdhnimtdq-uhfffaoysa, hydroxyethyldimethylphosphonic acid, 2-dimethoxyphosphoryl ethan-1-ol
PubChem CID 2733833
IUPAC-namn 2-dimetoxifosforyletanol
LEDER COP(=O)(CCO)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate
Namnnotering 95%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2470g/mL, 1.247
Kokpunkt 98,0 °C till 104,0 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt 192 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2P(O)(CH2)2OH
Brytningsindex 1,4430 till 1,4460
Kvantitet 5 mL
Beilstein 04, IV, 3584
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 154.1
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.