Läs mer
Dimethyl 2-hydroxymalonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 2-hydroxymalonate |
| CAS | 34259-29-5 |
| Molekylformel | C5H8O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Dimethyl tartronate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O5/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2/h3,6H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(O)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl 2-hydroxypropanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.11 |
| Formel vikt | 148.0372 |