Läs mer
Dimetyl 2-isobutylmalonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 2-Isobutylmalonate |
| CAS | 39520-24-6 |
| Molekylformel | C9H16O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimetyl 2-(2-metylpropyl)propanedioat |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vikt | 188.1049 |