Läs mer
Dimethyl (2-Oxo-4-phenylbutyl)phosphonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl (2-Oxo-4-phenylbutyl)phosphonate |
| CAS | 41162-19-0 |
| Molekylformel | C12H17O4P |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2-Oxo-4-phenylbutyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, Bimatoprost Impurity 12 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17O4P/c1-15-17(14,16-2)10-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8-10H2,1-2H3 |
| LEDER | COP(=O)(CC(=O)CCc1ccccc1)OC |
| IUPAC-namn | 1-dimethoxyphosphoryl-4-phenylbutan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.23 |
| Formel vikt | 256.0864 |