Läs mer
Dimethyl 2-Oxoglutaconate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 2-Oxoglutaconate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O5/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+ |
| Formel vikt | 172.0372 |