Läs mer
Dimethyl (2-Oxononyl)phosphonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl (2-Oxononyl)phosphonate |
| CAS | 37497-25-9 |
| Molekylformel | C11H23O4P |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2-Oxononyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23O4P/c1-4-5-6-7-8-9-11(12)10-16(13,14-2)15-3/h4-10H2,1-3H3 |
| LEDER | O=P(CC(CCCCCCC)=O)(OC)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl (2-oxononyl)phosphonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.27 |
| Formel vikt | 250.13 |