Läs mer
Dimetyl(2-oxopropyl)fosfonat, 95 %
Produktkod. 10092360 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10092360 5 g Glasflaska 5g
10154480 25 g Glasflaska 25g
10175353 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10092360 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 177610050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4202-14-6 | C5H11O4P | 166,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4202-14-6
Molekylformel C5H11O4P
Molekylvikt (g/mol) 166.11
MDL-nummer MFCD00008769
InChI-nyckel UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
PubChem CID 77872
IUPAC-namn 1-dimetoxifosforylpropan-2-on
LEDER CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Färg Färglös till Brun
Kokpunkt 76°C to 79°C (3.0 mmHg)
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COCH2P(O)(OCH3)2
Brytningsindex 1.4380 to 1.441
Kvantitet 5 g
Formel vikt 166.11
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.