Läs mer
Dimetyl(2-oxopropyl)fosfonat, TRC
Produktkod. 30369278
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30369278 10 g
1 options
Produktkod. 30369278 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47679010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl (2-Oxopropyl)phosphonate
CAS 4202-14-6
Molekylformel C5H11O4P
Kvantitet 10 g
Synonym (2-Oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, (Dimethylphosphono)acetone
InChI formel InChI=1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
LEDER O=C(C)CP(OC)(OC)=O
IUPAC-namn dimetyl(2-oxopropyl)fosfonat
Molekylvikt (g/mol) 166.11
Formel vikt 166.04