missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimethyl 3,3'-Dithiodipropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 3,3'-Dithiodipropionate |
| CAS | 15441-06-2 |
| Molekylformel | C8H14O4S2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Bis(methoxycarbonylethyl) Disulfide, 3,3'-Dithiodipropionic Acid Dimethyl Ester, 3,3'-Dithiodipropionic Acid Dimethyl Ester, NSC 638709 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4S2/c1-11-7(9)3-5-13-14-6-4-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CCSSCCC(=O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.32 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?