Läs mer
Dimetyl 3,4-dihydroxypyrrol-2,5-dikarboxylat, 97 %
Produktkod. 11419516
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419516 5 g 5g
11409516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19238.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
CAS: 1632-19-5 | C8H9NO6 | 215,161 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1632-19-5
Molekylformel C8H9NO6
Molekylvikt (g/mol) 215.161
MDL-nummer MFCD00276587
InChI-nyckel QCPBGHYMHYWRHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate, maybridge4_003392, acmc-20al76, 2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 2,5-dimethyl 3,4-dihydroxy-1h-pyrrole-2,5-dicarboxylate, methyl 3,4-dihydroxy-5-methoxycarbonyl pyrrole-2-carboxylate, 2z,5z-2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 1h-pyrrole-2,5-dicarboxylicacid, 3,4-dihydroxy-, 2,5-dimethyl ester
PubChem CID 2727733
IUPAC-namn dimetyl-3,4-dihydroxi-lH-pyrrol-2,5-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C(=C(N1)C(=O)OC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate
Smältpunkt 209 °C till 212 °C
Densitet 1.248
Kokpunkt 268 °C till 272 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.